Merck
AABH9616B713
AA BLOCKS, INC.
Trans-Bis(dicyclohexylamine)palladium(II) acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,300
1 G
¥32,900
ベンダーカタログ番号: AA003UW0-250MG
¥26,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,300
1 G
¥32,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
585.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA003UW0-250MG
¥26,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diacetoxybis(dicyclohexylamino)palladium
Inchi Code
1S/2C12H22N.2C2H4O2.Pd/c2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2*1-2(3)4;/h2*11-12H,1-10H2;2*1H3,(H,3,4);/q2*-1;;;+4/p-2
InChI Key
YMCGITLSLUEGKH-UHFFFAOYSA-L
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/628339-96-8
Synonym
trans-Bis(dicyclohexylaMine)palladiuM(II) acetate, DAPCy
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=628339-96-8
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)