Merck
AABH9616AA36
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥62,600
1 G
¥68,900
ベンダーカタログ番号: AA001BLN-250MG
¥62,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥62,600
1 G
¥68,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA001BLN-250MG
¥62,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(benzyloxy)-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C14H11NOS/c17-11-15-13-6-8-14(9-7-13)16-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI Key
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139768-71-1
Synonym
4-BENZYLOXYPHENYL ISOTHIOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139768-71-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)