Merck
AABH93DE2B7F
AA BLOCKS, INC.
1,2-Nonanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥65,500
ベンダーカタログ番号: AA003DCM-5G
¥65,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥65,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA003DCM-5G
¥65,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,2-nonanediol
Inchi Code
1S/C9H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
LJZULWUXNKDPCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/42789-13-9
Synonym
1,2-Dihydroxynonane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=42789-13-9
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)