Merck
AABH93DE2B22
AA BLOCKS, INC.
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,900
200 MG
¥43,800
1 G
¥108,600
ベンダーカタログ番号: AA003CQF-100MG
¥33,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,900
200 MG
¥43,800
1 G
¥108,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA003CQF-100MG
¥33,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(1-isoquinolinyl)-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C19H14N2/c20-17-10-9-13-5-1-3-7-15(13)18(17)19-16-8-4-2-6-14(16)11-12-21-19/h1-12H,20H2
InChI Key
OYLNFFGFQUEPML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/664302-70-9
Synonym
1-(Isoquinolin-1-yl)naphthalen-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=664302-70-9
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)