Merck
AABH93DE2984
AA BLOCKS, INC.
(2-hydroxypropyl)trimethylazanium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium iodide
Inchi Code
1S/C6H16NO.HI/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FOILINVEQJRMPF-UHFFFAOYSA-M
保管温度
2~8 C
Purity
99.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/26112-50-5
Synonym
2-Hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=26112-50-5
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)