Merck
AABH3036E5B6
AA BLOCKS, INC.
5-amino-4-oxopentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥80,300
5 G
¥201,200
ベンダーカタログ番号: AA00HANV-1G
¥80,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥80,300
5 G
¥201,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00HANV-1G
¥80,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-amino-4-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c6-3-4(7)1-2-5(8)9/h1-3,6H2,(H,8,9)
InChI Key
ZGXJTSGNIOSYLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/106-60-5
Synonym
5-Amino-4-oxopentanoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=106-60-5
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)