アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
nanoparticle
paste
濃度
53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol
表面積
50 m2/g × 18 , BET surface area of starting nanopowder
粒径
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
<250 nm (DLS)
粘度
<1.5 mPa.s
bp
>200 °C
密度
1.8 g/mL±0.2 at 25 °C
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700355-25G:4548173957968
700355-BULK:
700355-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.