Merck
小さな変更、大きな影響
さらに意義のある測定へ
環境に大きな影響を与えるためのテストストリップの小さな変更
pH、イオン、その他の化合物をサンプリング時または工程内試験中に直接半定量的に測定できるメルクのテストストリップと試験紙は、50年以上にわたりお客様から信頼を得てきました。私たちは、ポートフォリオの既存の製品を改良する方法を模索することで、地球とサステナブルな未来への取り組みを継続的に示していきます。最近、現行のMQuant® テストストリップシリーズの見直しを実施し、お客様にはこれまでと同じ性能を提供しながら影響を最小限に抑える重要な機会を特定しました。 
世界中のラボで莫大な量のテストストリップが使用されていることを踏まえ、メルクは、MQuant® テストストリップの責任ある消費と製造の促進を目指します。以下に示す結果は、製品フットプリントに対する小さな設計変更の影響と製品の継続的な分析と改良の必要性を浮き彫りにしています。私たちは、製品をアップデートし、そのサステナビリティ特性を向上させるための機会を継続的に評価しています。 
製品フットプリントに対する小さな設計変更の影響
ゴミ箱のアイコン
廃棄物の削減
テストストリップの幅の縮小:特定の既存製品では、テストストリップは幅が約6 mmのプラスチックでできていますが、社内の製品チームが実施した審査では、この幅を5.5 mmに縮小しても、性能に影響がないことがわかりました。この材料削減により、テストストリップに必要な材料の約8%が節約され、シングルユースプラスチックの消費量も減少します。
製品のサイズ縮小と軽量化によるプラスチック節約と材料削減
リサイクルアルミチューブ:チューブの主原料を、一次アルミニウムからポストインダストリアルリサイクルアルミ60%と包装用社内アルミスクラップ40%の使用に切り替えました。リサイクルアルミニウムは、加工に必要なエネルギーが一次アルミニウムよりも95%少ないことが研究で明らかになっています。1
バージン原料の使用量削減によるパッケージデザインの改良 は、メルクのSMASH パッケージプログラムに沿ったものです。 
    段ボール箱のアイコン。
    段ボール箱:二次包装として段ボール箱を必要とするテストストリップでは、認証包装材への移行を進めています。認証材料を使用することで、メルクのパッケージが責任ある、サステナブルな方法で調達されていることを保証できます。このような認証は、温室効果ガスの排出削減にとどまらない、サステナブルで社会的責任を果たすというメルクの目標に貢献します。
      電子タブレットのアイコン。
      これまでの使用説明書は廃止され、My M Safety アプリにつながるパッケージ上のQRコードを介してデジタルで提供されます。
      説明書のデジタル化により、年間2トン以上の紙の使用が削減されると推定されます。アプリはこちら。
      パッケージの原材料の使用量を削減することで、製品の輸送重量も軽くなります。 
        グリーンアースのロゴ
        メルクのデザイン・フォー・サステナビリティ・フレームワークは、製品の環境フットプリントの体系的な検討と削減を促進します。このフレームワークの詳細についてはこちらをご覧ください。
        環境フットプリントの大幅な削減が生かされている製品や、その他のサステナビリティ目標に沿った製品は、メルクのポートフォリオで緑色のアイコンにより「環境に配慮した代替製品」であると表示されています。製品改良について評価されたテストストリップは、「リエンジニアリング(再設計)製品」のカテゴリーにおいて「環境に配慮した代替製品」であると表示されています。
        メルクの製品設計・サステナビリティチームは、改良の機会を常に模索しています。将来的に展開される可能性のあるその他の改善点としては、包装材の改良や輸送・保管に関連した高エネルギープロセスの削減などが挙げられます。私たちは、お客様と環境に対する取り組みを果たすために、製品のサステナビリティを向上させる機会を継続的に模索していきます。 
          テストストリップチューブ3本、テストストリップとリンゴジュースのサンプル。
          MQuant® テストストリップは、食品・飲料の生産工程や環境検査において、さまざまなイオンの半定量的スクリーニングに使用される。
          テストストリップチューブ6本。
          MQuant®テストストリップは、30種類以上のイオン、有機化合物および無機化合物をmg/Lからg/Lの濃度範囲で半定量的に測定できる
          よりサステナブルなテストストリップをご覧ください。MQuant® テストストリップを使用することで、日々の分析がよりサステナブルになります。
          免責事項:MQuant® ポートフォリオのすべての製品が、下記の変更の影響を受けているわけではありません。特定の製品についてご質問がある場合は、お問い合わせください。