ホーム拡散サンプラー VOCs捕集用
拡散サンプラー VOCs捕集用
拡散サンプラー VOC-SD &VOC-TD
捕集ポンプを使用せず分子拡散により拡散フィルター内に入り込んだ揮発性有機化合物(VOCs)をカーボンモレキュラーシーブスやグラファイトカーボンに吸着させ、二硫化炭素や加熱脱離装置を用いて脱離しガスクロマトグラフィーで測定します。
PRODUCTS |
---|
VOC-SD 溶媒抽出用 (Diffusive Sampling Device for VOCs Solvent Desorption)
VOC-SDは、優れた定量限界と再現性の向上を目指し吸着剤と部品を選定する事で製品ブランクの低減を実現しました。 本品は8時間~24時間の捕集後、二硫化炭素で揮発性有機化合物を溶出しガスクロマトグラフィーで測定します。 濃度の算出に用いるUptakeRateは33成分を公開しています。
VOC-TD 加熱脱離用 (Diffusive Sampling Device for VOCs Solvent Desorption)
VOC-TDは、優れた定量限界と再現性の向上を目指し吸着剤と部品を選定する事で製品ブランクの低減を実現しました。 本品は0.5時間~4時間の捕集後、加熱脱離装置で揮発性有機化合物を脱離しガスクロマトグラフィーで測定します。 濃度の算出に用いるUptakeRateは27成分を公開しています。