<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
Passa al contenuto
Prodotti
Carrello
0
IT
IT
Prodotti
Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Login
Ricerca di ordini
Ordine rapido
Carrello
0
Indietro
Ocratossina A
Formula empirica (notazione di Hill):
C
20
H
18
ClNO
6
Numero CAS:
303-47-9
Peso molecolare:
403.81
Numero CE:
200-835-2
Products
Categoria del prodotto
mycotoxins (2)
Marchio
Supelco (2)
Peso formula
Formato
Livello qualitativo
Applicazione
Taglio della confezione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-2 of 2
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
CRM46912
Ocratossina A,
certified reference material, 50 μg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
34037
Ocratossina A,
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Espandi
Visualizza i prezzi
Scegli fino a 4 prodotti da confrontare
Confronta
Cancella tutto
An unknown error has occured.
Italiano - IT
English - EN
Per saperne di più