Assistenza tecnica per il dispositivo TLC Explorer
Il sistema di documentazione TLC Explorer è una soluzione strumentale e software avanzata, progettata per consentire analisi affidabili delle lastre da TLC. Il dispositivo permette sia di effettuare un controllo visivo delle lastre da TLC, sia di analizzarle con l’ausilio di un software, operando anche una quantificazione delle sostanze individuate. Può analizzare una o più lastre da TLC fino a coprire una superficie di 20 cm x 20 cm. Inoltre, si serve di tre tipi di sorgenti luminose a LED, luce bianca (spettro visibile), UV-A (lunghezza d'onda di 366nm) e UV-C (lunghezza d'onda di 254nm), per illuminare le lastre dall’alto in modalità di luce diretta e identificare classi di sostanze distinte.
Vi serve aiuto? Fare Cliccate qui per leggere il manuale d'uso.
Aggiornamenti del sistema TLC Explorer
Risparmiate il vostro tempo scaricando gli aggiornamenti gratuiti; manterrete aggiornati i metodi pre-programmati e potrete sbloccare nuove funzioni che miglioreranno la fruibilità del sistema nel vostro laboratorio. Le versioni software più aggiornate scaricabili gratuitamente sono disponibili qui sotto.
Se volete saperne di più, non esitate a compilare il modulo seguente
* Campi necessari.
Risorse correlate
- Cromatografia su strato sottile (TLC)
Offriamo una gran varietà di lastre per TLC classica in gel di silice con supporto in alluminio, vetro e plastica, per HPTLC, lastre per TLC e HPTLC di grado MS e lastre per PLC.