V900842
Tris Acetate-EDTA buffer
Vetec™, reagent grade, 10 ×, solution, RNase and DNase free
Sinonimo/i:
TAE buffer
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Stato
solution
Caratteristiche
RNase and DNase free
Concentrazione
10 ×
Compatibilità
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
Stringa SMILE
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)