V900723
5-Methylfurfural
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup