V900722
4-Formylbenzoic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
4-Carboxybenzaldehyde, Benzaldehyde-4-carboxylic acid, Terephthalaldehydic acid
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97%
Punto di fusione
247 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)