Documenti fondamentali
V900673
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogentartrate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
About This Item
Formula condensata:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.07
Beilstein:
6099125
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Punto di fusione
253 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)