V900669
DL-Valine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
(±)-α-Aminoisovaleric acid, DL-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless to white
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)