Documenti fondamentali
V900652
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1721790
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Altre note
A mixture of 4 stereoisomers.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1