Documenti fondamentali
V900644
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Beilstein:
103390
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4804 (lit.)
P. ebollizione
199-202 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hongxia Cui et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(10), 3395-3403 (2015-09-10)
The study was carried out to investigate the mechanism of the ion-pair strategy in modulating zaltoprofen (ZAL) skin permeability. Seven organic amines were chosen as counter ions and the formation of ion pairs was confirmed by Fourier transform infrared and