V900609
Phthalhydrazide
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NNC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
KGLPWQKSKUVKMJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3