V900563
Ethyl stearate
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97%
P. eboll.
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup