Vai a
V900464
Sodium butyrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Butyric acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2CH2COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.09
EC Number:
205-857-6
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3629439
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
99%
form
powder
mp
250-253 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Autolyzed yeast and sodium butyrate supplemented alone to diets promoted improvements in performance, intestinal health and nutrient transporter in weaned piglets.: This study found that the supplementation of autolyzed yeast and sodium butyrate in the diet of weaned piglets improved their performance, intestinal health, and nutrient absorption. These findings suggest potential applications in enhancing animal health and productivity in agricultural settings (Correia et al., 2024).
  • The New Buffer Salt-Protected Sodium Butyrate Promotes Growth Performance by Improving Intestinal Histomorphology, Barrier Function, Antioxidative Capacity, and Microbiota Community of Broilers.: This study demonstrated that a new formulation of buffer salt-protected sodium butyrate significantly improved growth performance, intestinal health, and microbiota balance in broilers. Such advancements could enhance poultry production efficiency and health management (Melaku et al., 2024).
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium butyrate
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)