V900460
MOPS
Vetec™, reagent grade, 99.5%
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propansolfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
33 % (w/w), clear, colorless
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1