V900433
N-metil-D-glucamina
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
1-desossi-1-(metilamino)-D-glucitolo, Meglumina
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
~662 °F
Punto di fusione
129-131.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
WGK 1