V900431
L-Leucine
≥98%, Vetec™
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
product name
L-Leucine, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
WGK 1