V900414
Sulfamethazine
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinonimo/i:
4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)