V900320
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
PM
378.47 g/mol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.40 °C - closed cup