Documenti fondamentali
V900300
Sigma-Aldrich
PIPES dipotassium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid dipotassium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) dipotassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16K2N2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
99%
Stato
crystalline powder
Intervallo di pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)