Documenti fondamentali
V900294
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.30
Codice UNSPSC:
12161700
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
99%
Stato
powder
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa 
7.5
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Stringa SMILE
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)