V900229
Benzophenone
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Grado
reagent grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 108 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
P. eboll.
305 °C (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup