V900198
Magnesium nitrate hexahydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Grado
reagent grade
Densità del vapore
6 (vs air)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
89 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
WGK 1