Documenti
V900192
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Sodium fluoroborate
About This Item
Formula condensata:
NaBF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.79
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Densità
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1