V900133
Barium carbonate
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Stato
powder
pH
6.8 (37 °C, 3.67 g/L)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)