V900128
Hydrazine dihydrochloride
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Stato
crystals or chunks
powder or solid
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)