V900099
Lithium acetate dihydrate
Vetec™, reagent grade
Sinonimo/i:
Acetic acid lithium salt
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Forma fisica
solid
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
WGK 1