V900006
Biphenyl
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
1,1-Biphenyl, Diphenyl
About This Item
Grado
reagent grade
Densità del vapore
5.31 (vs air)
Tensione di vapore
9.46 mmHg ( 115 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
P. ebollizione
255 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)