V001604
Creatinine
98.5-102.0%
Sinonimo/i:
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
98.5-102.0%
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
554.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
290.00 °C - closed cup