Key Documents
V000806
Supelco
Eriochrome® Cyanine R
p.a.
Sinonimo/i:
Chromoxane Cyanine R, Eriochrome® Cyanine RC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H15Na3O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.39
Colour Index:
43820
Beilstein:
3873874
Numero CE:
Numero MDL:
ID PubChem:
Grado
p.a.
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H18O9S.3Na/c1-11-7-13(9-16(20(11)24)22(26)27)19(15-5-3-4-6-18(15)33(30,31)32)14-8-12(2)21(25)17(10-14)23(28)29;;;/h3-10,24H,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b19-14+;;;
FFUMCSDSJNSMQH-HEXQVDJKSA-K
Note legali
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3