Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 384,00 € |
Informazioni su questo articolo
384,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
alprostadil, orlistat
manufacturer/tradename
USP
bp
150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCP(=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
MNZAKDODWSQONA-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 95% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 97% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| mp 64-69 °C (lit.) | mp 64-69 °C (lit.) | mp 64-69 °C (lit.) | mp −79 °C (lit.) |
| API family alprostadil, orlistat | API family - | API family oseltamivir | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributyl phosphine oxide
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?