Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 437,00 € |
Informazioni su questo articolo
437,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tranexamic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
InChI key
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
Gene Information
human ... PLG(5340)
General description
Application
- Compresse di acido tranexamico
- Iniezione di acido tranexamico
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description 97% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format mixture | format - |
| Gene Information human ... PLG(5340) | Gene Information human ... PLG(5340) | Gene Information human ... PLG(5340) | Gene Information human ... PLG(5340) |
| API family tranexamic acid | API family tranexamic acid | API family tranexamic acid | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido tranexamico
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?