1667111
USP
Thymoquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
certified by the USP
Famiglia di API
thymoquinone
PM
164.20 (C10H12O2)
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP 1667111
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup