1643747
USP
Teniposide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4′-Demethylepipodophyllotoxin, (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(5aH)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
teniposide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19+/m0/s1
YVCVYCSAAZQOJI-JHQYFNNDSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1A - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3