Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 876,00 € |
Informazioni su questo articolo
876,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
salidroside
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
ILRCGYURZSFMEG-RKQHYHRCSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Rhodiola crenulata Root and Rhizome Powder
- Rhodiola crenulata Root and Rhizome Dry Extract
- Rhodiola crenulata Root and Rhizome
- Rhodiola rosea Tablets
- Rhodiola rosea Capsules
- Powdered Rhodiola rosea Extract
- Rhodiola rosea Tincture
- Powdered Rhodiola rosea
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical |
| API family salidroside | API family - | API family - | API family - |
| agency USP | agency - | agency - | agency traceable to USP 1609534 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salidroside
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?