Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 425,00 € |
Informazioni su questo articolo
425,00 €
Risparmia Fino a 15%
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ACS reagent, ≥99.0% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade Kosher, Fragrance grade, Halal |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format neat | format - |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1601747 | agency follows IFRA guidelines |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
87.00 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
110-86-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?