Vai a
1598097
USP
Racepinefrina cloridrato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Racepinina HCl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
363,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
363,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
racepinephrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione. Per ulteriori informazioni e assistenza visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Application
Racepinefrina cloridrato standard di riferimento USP, destinato a test e saggi di qualità specificati, come dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Epinefrina
  • Epinefrina bitartrato
  • Lidocaina, racepinefrina e tetracaina cloridrati gel topico preparato galenico
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.
Other Notes
La vendita di questo prodotto potrebbe essere soggetta a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
157600515541041029002
USP
USP
1554104
Prasugrel Hydrochloride
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
racepinephrine
API family
propranolol
API family
prasugrel
API family
amitriptyline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)