1483447
USP
Oxiconazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Z)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone oxime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxiconazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9Cl2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(15-17)6-16-4-3-14-7-16/h1-5,7,17H,6H2/b15-11+
WDFDJSRQMAZXEJ-RVDMUPIBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3