Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
150 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 579,00 € |
Informazioni su questo articolo
579,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
olopatadine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2COc3ccc(CC(O)=O)cc13
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
InChI key
HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Application
- Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family olopatadine | API family - | API family - | API family olopatadine |
| Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olopatadine hydrochloride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?