Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 362,00 € |
Informazioni su questo articolo
362,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
methenamine
autoignition temp.
770 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
280 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ACS reagent, ≥99.0% | description ReagentPlus®, 99% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) |
| mp 280 °C (subl.) (lit.) | mp 280 °C (subl.) (lit.) | mp 280 °C (subl.) (lit.) | mp 280 °C (subl.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esametilentetrammina
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
100-97-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?