Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 418,00 € |
Informazioni su questo articolo
418,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
menadione
manufacturer/tradename
USP
mp
105-107 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| mp 105-107 °C (lit.) | mp 105-107 °C (lit.) | mp 105-107 °C (lit.) | mp 105-107 °C (lit.) |
| API family menadione | API family menadione | API family menadione | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menadione
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?