1379276
USP
Melengestrol Acetate Related B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6,16-Dimethylene-17-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
melengestrol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h13,19-20,22H,1-2,7-12H2,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
WJFDQNDYQVFWKP-DWNQPYOZSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici