Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
meglumine
autoignition temp.
~662 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
129-131.5 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| autoignition temp. ~662 °F | autoignition temp. ~662 °F | autoignition temp. ~662 °F | autoignition temp. ~662 °F |
| mp 129-131.5 °C (lit.) | mp 129-131.5 °C (lit.) | mp 129-131.5 °C (lit.) | mp 129-131.5 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-metil-D-glucamina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?